Tlačiť
Kadmium ≥99.9997% (metals basis), shot, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.1 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11351.18 11351.30 11351.A1
11351.18EA 199.48 EUR
11351.18 11351.30 11351.A1
Kadmium ≥99.9997% (metals basis), shot, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.1 in)
Kadmium
Purity: 99.9997% CAS No.: 7440-43-9 MDL No.: MFCD00010914
Vzorec: Cd
Mw: 112.41
Teplota varu: 765
Teplota tavenia: 321
Hustota: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010914
Číslo CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
OSN: 2570
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01649