Tlačiť
Kadmium ≥99.95% (metals basis), tear drop shot -5/+20 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10122.18 10122.30 10122.A1
10122.18EA 66.19 EUR
10122.18 10122.30 10122.A1
Kadmium ≥99.95% (metals basis), tear drop shot -5/+20 mesh
Kadmium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-43-9 MDL No.: MFCD00010914
Vzorec: Cd
Teplota varu: 765 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 321 °C
Hustota: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010914
Číslo CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
OSN: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649