Tlačiť
Kadmium ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic® 23 cm (9.0 in), Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10120.KG 10120.KJ 10120.KM
10120.KGEA 297.22 EUR
10120.KG 10120.KJ 10120.KM
Kadmium ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic® 23 cm (9.0 in), Ø 12.7 mm (0.5 in)
Kadmium
Purity: 99.999+% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈250g/rod MDL No.: MFCD00010914
Vzorec: Cd
Mw: 112.41
Teplota varu: 765
Teplota tavenia: 321
Hustota: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010914
Číslo CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
OSN: 2570
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01649