Tlačiť
Kadmium ≥99.999% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
00064.FQ 00064.FV
00064.FQEA 145.8 EUR
00064.FQ 00064.FV
Kadmium ≥99.999% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Kadmium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈0.54g/25x100mm MDL No.: MFCD00010914
Vzorec: Cd
Mw: 112.41
Teplota varu: 765
Teplota tavenia: 321
Hustota: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010914
Číslo CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
OSN: 2570
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01649