Tlačiť
stříbro, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
327026-20G 327026-4G
SIAL327026-20GEA 219.41 EUR
SIAL327026-20G SIAL327026-4G
stříbro, Sigma-Aldrich®
stříbro
Vzorec: Ag
Teplota varu: 2212 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 962 °C
Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003397
Číslo CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647