Tlačiť
Čerpadla na rozpouštědla, s nožním pedálem
Dodávateľ: BURKLE
5603-1100 5603-3000
223-0062EA 683.76 EUR
223-0062 223-0063
Čerpadla na rozpouštědla, s nožním pedálem
Čerpadla Pumpy sudové
Nožní čerpadla na rozpouštědla pro plnění vysoce čistých kapalin jako jsou rozpouštědla. Všechny díly, které jsou v kontaktu s médiem jsou vyrobeny z nerezové oceli DIN 1.403 (AISI 304) a PTFE.
  • ponorná trubka plynule nastavitelná dle hloubky sudu
  • pro sudy s objemem do 220 litrů
  • vhodné pro ocelové sudy se šroubením R 2"
Díky sudovému šroubení a uzavíracímu kohoutu mohou být nádoba a čerpadlo hermeticky utěsněné. Takže nedochází k úniku nebezpečných výparů po skončení práce. Tím je zvýšena ochrana zdraví a životního prostředí.
Velice odolná verze čerpadla pro průmyslové aplikace s dlouhou životností. Čerpadlo pracuje na principu přetlaku. Nožním pedálem je v nádrži vytvořen přetlak a tím je kapalina vytlačena ven z nádoby. Díky snadné obsluze nožním pedálem má obsluha volné ruce pro stáčení. Díky praktické svorce může být hadice snadno odpojena nebo připojena.
Antistatická sada může být využita k uzemnění čerpadla při čerpání hořlavých kapalin k ochraně před vznikem elektrostatického náboje.
Objednávacie informácie: Závitový adaptér pro běžné nádoby a vzduchové filtry k ultračistému stáčení jsou k dispozici v nabídce příslušenství.