stříbro ≥99.999% (metals basis), slug, Premion®, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42987.QJ
42987.QK
42987.QJEA
309.63
EUR
42987.QJ
42987.QK
stříbro ≥99.999% (metals basis), slug, Premion®, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
stříbro
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈4.2g/slug
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Vzorec:
Ag Mw: 107.87 Teplota varu: 2212 Teplota tavenia: 962 Hustota: 10.5 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003397 Číslo CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |