stříbro ≥99.998% (metals basis), foil, Premion®, annealed, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42472.FF
42472.FI
42472.GB
42472.FFEA
57.76
EUR
42472.FF
42472.FI
42472.GB
stříbro ≥99.998% (metals basis), foil, Premion®, annealed, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
stříbro
Purity: 99.998%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈0.16g/25x25mm, Temper: soft
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Vzorec:
Ag Teplota varu: 2212 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 962 °C Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003397 Číslo CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |