stříbro ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
41390.G2
41390.G6
41390.H2
41390.G2EA
108.15
EUR
41390.G2
41390.G6
41390.H2
stříbro ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
stříbro
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈2.06g/m, Temper: soft
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Vzorec:
Ag Mw: 107.87 Teplota varu: 2212 Teplota tavenia: 962 Hustota: 10.5 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003397 Číslo CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |