stříbro ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0125 mm (0.0005 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40749.FF
40749.FI
40749.GH
40749.FFEA
283.59
EUR
40749.FF
40749.FI
40749.GH
stříbro ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0125 mm (0.0005 in)
stříbro
Purity: 99.95+%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈0.08g/25x25mm, Not certified pinhole free
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Vzorec:
Ag Teplota varu: 2212 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 962 °C Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003397 Číslo CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |