stříbro ≥99.9% (metals basis), tubing 6.35 mm (0.25 in) OD, 4.35 mm (0.171 in) ID
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14259.BS
14259.BW
14259.VC
14259.BSEA
129.16
EUR
14259.BS
14259.BW
14259.VC
stříbro ≥99.9% (metals basis), tubing 6.35 mm (0.25 in) OD, 4.35 mm (0.171 in) ID
stříbro
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈18g/10cm, Temper: as drawn
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Vzorec:
Ag Teplota varu: 2212 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 962 °C Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003397 Číslo CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |