stříbro ≥99.9% (metals basis), rods, hard, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14256.BP
14256.BS
14256.BPEA
188.66
EUR
14256.BP
14256.BS
stříbro ≥99.9% (metals basis), rods, hard, Ø 12.7 mm (0.5 in)
stříbro
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈13.28g/cm, Temper: hard
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Vzorec:
Ag Mw: 107.87 Teplota varu: 2212 Teplota tavenia: 962 Hustota: 10.5 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003397 Číslo CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |