stříbro ≥99.95% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
12190.GT
12190.GV
12190.IA
12190.1X
12190.GTEA
144.81
EUR
12190.GT
12190.GV
12190.IA
12190.1X
stříbro ≥99.95% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
stříbro
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈5.9g/150x150mm, Temper: soft
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Vzorec:
Ag Teplota varu: 2212 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 962 °C Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003397 Číslo CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |