Tlačiť
stříbro 99,9 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
12187.G9 12187.H4 12187.H9
12187.G9EA 169.44 EUR
12187.G9 12187.H4 12187.H9
stříbro 99,9 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
stříbro
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.51g/m, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
Mw: 107.87
Teplota varu: 2212
Teplota tavenia: 962
Hustota: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003397
Číslo CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647