stříbro ≥99.99% (metals basis), shot, Premion® 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
12186.09
12186.18
12186.30
12186.09EA
147.61
EUR
12186.09
12186.18
12186.30
stříbro ≥99.99% (metals basis), shot, Premion® 1-5 mm (0.04-0.2 in)
stříbro
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-22-4
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Vzorec:
Ag Teplota varu: 2212 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 962 °C Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003397 Číslo CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |