Tlačiť
stříbro ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11435.BW 11435.CB 11435.CD
11435.BWEA 174.64 EUR
11435.BW 11435.CB 11435.CD
stříbro ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
stříbro
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈32.94g/m, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Vzorec: Ag
Mw: 107.87
Teplota varu: 2212
Teplota tavenia: 962
Hustota: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003397
Číslo CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647