stříbro ≥99.999% (metals basis), shot, Premion® 1-7 mm (0.04-0.1 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11357.09
11357.18
11357.30
11357.09EA
174.89
EUR
11357.09
11357.18
11357.30
stříbro ≥99.999% (metals basis), shot, Premion® 1-7 mm (0.04-0.1 in)
stříbro
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-22-4
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
For vapor deposition
Vzorec:
Ag Teplota varu: 2212 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 962 °C Hustota: 10,5 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003397 Číslo CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |