Tlačiť
Zlato, powder, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
MQ100
326585-500MG 326585-5G
SIAL326585-500MGEA 257.96 EUR
SIAL326585-500MG SIAL326585-5G
Zlato, powder, Sigma-Aldrich®
Zlato
Vzorec: Au
Mw: 196.97
Teplota varu: 2800
Teplota tavenia: 1063
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526