Tlačiť
Zlato, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
349240-12G 349240-3G
SIAL349240-12GEA 3381.87 EUR
SIAL349240-12G SIAL349240-3G
Zlato, Sigma-Aldrich®
Zlato
Vzorec: Au
Teplota varu: 2800 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526