Tlačiť
Zlato, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
MQ100
326496-1.5G 326496-6G
SIAL326496-1.5GEA 604.85 EUR
SIAL326496-1.5G SIAL326496-6G
Zlato, Sigma-Aldrich®
Zlato
Vzorec: Au
Mw: 196.97
Teplota varu: 2800
Teplota tavenia: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526