Tlačiť
Zlato, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
265810-1.2G 265810-4.8G
SIAL265810-1.2GEA 708.19 EUR
SIAL265810-1.2G SIAL265810-4.8G
Zlato, Sigma-Aldrich®
Zlato
Vzorec: Au
Mw: 196.97
Teplota varu: 2800
Teplota tavenia: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526