Tlačiť
Zlato, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
MQ100
265799-7.5G 265799-750MG
SIAL265799-7.5GEA 2143.4 EUR
SIAL265799-7.5G SIAL265799-750MG
Zlato, Sigma-Aldrich®
Zlato
Vzorec: Au
Mw: 196.97
Teplota varu: 2800
Teplota tavenia: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526