Zlato 99,999 Metals basis, wire, Premion®, Ø 0.35 mm (0.0138 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
45084.CC
45084.BY
45084.BU
45084.CCEA
3217.7
EUR
45084.CC
45084.BY
45084.BU
Zlato 99,999 Metals basis, wire, Premion®, Ø 0.35 mm (0.0138 in)
Zlato
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈1.82g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Mw: 196.97 Teplota varu: 2800 Teplota tavenia: 1063 Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |