Tlačiť
Zlato 99,998 Metals basis, powder, Premion® -100 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44882.03 44882.06
44882.03EA 470.26 EUR
44882.03 44882.06
Zlato 99,998 Metals basis, powder, Premion® -100 mesh
Zlato
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-57-5 MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Mw: 196.97
Teplota varu: 2800
Teplota tavenia: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526