Tlačiť
Zlato 99,96 Metals basis, powder_spherical APS 0,5-0,8 µm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44636.03 44636.06 44636.MD
44636.03EA 394.55 EUR
44636.03 44636.06 44636.MD
Zlato 99,96 Metals basis, powder_spherical APS 0,5-0,8 µm
Zlato
Purity: 99.96+% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: S.A. 0.45-0.70m2/g MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Mw: 196.97
Teplota varu: 2800
Teplota tavenia: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526