Zlato 99,9 Metals basis, powder_spherical -200 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43901.06
43901.03
43901.14
43901.06EA
1875.03
EUR
43901.06
43901.03
43901.14
Zlato 99,9 Metals basis, powder_spherical -200 mesh
Zlato
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-57-5
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Mw: 196.97 Teplota varu: 2800 Teplota tavenia: 1063 Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |