Tlačiť
Zlato ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43071.GH 43071.FF 43071.FI
43071.GHEA 3366.31 EUR
43071.GH 43071.FF 43071.FI
Zlato ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Zlato
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.6g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Mw: 196.97
Teplota varu: 2800
Teplota tavenia: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526