Zlato 99,96 Metals basis, flake/sphere APS 1,5-3,0 µm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42154.03
42154.06
42154.03EA
394.55
EUR
42154.03
42154.06
Zlato 99,96 Metals basis, flake/sphere APS 1,5-3,0 µm
Zlato
Purity: 99.96%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: Thin flake
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Mw: 196.97 Teplota varu: 2800 Teplota tavenia: 1063 Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |