Zlato 99,99 Metals basis, gauze_wire 52 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40930.GH
40930.FF
40930.FI
40930.FY
40930.GHEA
3645.5
EUR
40930.GH
40930.FF
40930.FI
40930.FY
Zlato 99,99 Metals basis, gauze_wire 52 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Zlato
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: Wire Cloth
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Electrodes
Vzorec:
Au Mw: 196.97 Teplota varu: 2800 Teplota tavenia: 1063 Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |