Tlačiť
Zlato ≥99.9% (metals basis), gauze woven from wire 82 mesh, Ø 0.06 mm (0.0025 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40586.FF 40586.FI
40586.FFEA 578.81 EUR
40586.FF 40586.FI
Zlato ≥99.9% (metals basis), gauze woven from wire 82 mesh, Ø 0.06 mm (0.0025 in)
Zlato
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Mw: 196.97
Teplota varu: 2800
Teplota tavenia: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526