Zlato 99,995 Metals basis, slug, Premion®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40442.KG
40442.KJ
40442.KGEA
255.96
EUR
40442.KG
40442.KJ
Zlato 99,995 Metals basis, slug, Premion®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Zlato
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈0.49g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Electronics, vapor deposition
Vzorec:
Au Mw: 196.97 Teplota varu: 2800 Teplota tavenia: 1063 Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |