Tlačiť
Zlato 14kt (Au ≥ 58,3%), yellow, wire, Ø 1.63 mm (0.064 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40329.BS 40329.BU
40329.BSEA 651.71 EUR
40329.BS 40329.BU
Zlato 14kt (Au ≥ 58,3%), yellow, wire, Ø 1.63 mm (0.064 in)
Zlato
Molecular Formula: % Concentration CuZnAg Physical Form: ≈28g/m Appearance: Yellow MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Mw: 196.97
Teplota varu: 2800
Teplota tavenia: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526