Tlačiť
Zlato ≥99.95% (metals basis), semispherical shot, Premion® ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40317.03 40317.06 40317.14
40317.03EA 394.55 EUR
40317.03 40317.06 40317.14
Zlato ≥99.95% (metals basis), semispherical shot, Premion® ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Zlato
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Mw: 196.97
Teplota varu: 2800
Teplota tavenia: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526