Zlato ≥99.96% (metals basis), spherical powder APS 1,5-3,0 µm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
39818.03
39818.06
39818.MD
39818.03EA
395.11
EUR
39818.03
39818.06
39818.MD
Zlato ≥99.96% (metals basis), spherical powder APS 1,5-3,0 µm
Zlato
Purity: 99.96+%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: S.A. 0.10-0.35m2/g
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Teplota varu: 2800 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1063 °C Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |