Zlato 99,96 Metals basis, powder_spherical APS 0,8-1,5 µm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
39817.03
39817.06
39817.MD
39817.03EA
394.55
EUR
39817.03
39817.06
39817.MD
Zlato 99,96 Metals basis, powder_spherical APS 0,8-1,5 µm
Zlato
Purity: 99.96+%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: S.A. 0.15-0.45m2/g
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Mw: 196.97 Teplota varu: 2800 Teplota tavenia: 1063 Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |