Tlačiť
Zlato 99,999 Metals basis, wire, Premion®, Ø 0.762 mm (0.030 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
38379.BS 38379.BW
38379.BSEA 348.09 EUR
38379.BS 38379.BW
Zlato 99,999 Metals basis, wire, Premion®, Ø 0.762 mm (0.030 in)
Zlato
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈8.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Mw: 196.97
Teplota varu: 2800
Teplota tavenia: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526