Zlato ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14731.BP
14731.BS
14731.BW
14731.BPEA
119.53
EUR
14731.BP
14731.BS
14731.BW
Zlato ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Zlato
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈15.15g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Teplota varu: 2800 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1063 °C Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |