Zlato ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14727.G1
14727.G5
14727.G9
14727.G1EA
110.31
EUR
14727.G1
14727.G5
14727.G9
Zlato ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Zlato
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈0.15g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Teplota varu: 2800 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1063 °C Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |