Zlato 99,999 Metals basis, wire, Premion®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14725.BS
14725.BW
14725.CB
14725.BSEA
179.05
EUR
14725.BS
14725.BW
14725.CB
Zlato 99,999 Metals basis, wire, Premion®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Zlato
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈3.79g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Mw: 196.97 Teplota varu: 2800 Teplota tavenia: 1063 Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |