Zlato ≥99.999% (metals basis), slug, Premion®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14174.KG
14174.KJ
14174.KGEA
1392.75
EUR
14174.KG
14174.KJ
Zlato ≥99.999% (metals basis), slug, Premion®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Zlato
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈3.35-3.60g/slug, approx. weight - may differ
Appearance: Gold
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Mw: 196.97 Teplota varu: 2800 Teplota tavenia: 1063 Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |