Tlačiť
Zlato 99,95 Metals basis, shots_semispherical ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
12233.03 12233.06 12233.14
12233.03EA 394.55 EUR
12233.03 12233.06 12233.14
Zlato 99,95 Metals basis, shots_semispherical ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Zlato
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Mw: 196.97
Teplota varu: 2800
Teplota tavenia: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526