Zlato 99,9985 Metals basis, rods, Premion®, Ø 3 mm (0.1 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11892.06
11892.93
11892.06EA
1875.03
EUR
11892.06
11892.93
Zlato 99,9985 Metals basis, rods, Premion®, Ø 3 mm (0.1 in)
Zlato
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈3.7cm/5g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Mw: 196.97 Teplota varu: 2800 Teplota tavenia: 1063 Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |