Zlato 99,9 Metals basis, foil_thin, Thickness: 0.01 mm (0.0004 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11518.FF
11518.FI
11518.GH
11518.FFEA
313.64
EUR
11518.FF
11518.FI
11518.GH
Zlato 99,9 Metals basis, foil_thin, Thickness: 0.01 mm (0.0004 in)
Zlato
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈0.12g/25x25mm, not certified pinhole free
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Mw: 196.97 Teplota varu: 2800 Teplota tavenia: 1063 Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |