Zlato 99,9975 Metals basis, foil, Premion®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11391.FF
11391.FI
11391.GH
11391.FFEA
497.9
EUR
11391.FF
11391.FI
11391.GH
Zlato 99,9975 Metals basis, foil, Premion®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Zlato
Purity: 99.9975+%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈1.2g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Mw: 196.97 Teplota varu: 2800 Teplota tavenia: 1063 Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |