Zlato 99,9985 Metals basis, foil, Premion®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11389.FF
11389.FI
11389.FFEA
2219.91
EUR
11389.FF
11389.FI
Zlato 99,9985 Metals basis, foil, Premion®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Zlato
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈6g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Mw: 196.97 Teplota varu: 2800 Teplota tavenia: 1063 Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |