Zlato 99,999 Metals basis, shots, Premion® 0.8-6 mm (0.03-0.2 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11355.03
11355.06
11355.14
11355.03EA
394.55
EUR
11355.03
11355.06
11355.14
Zlato 99,999 Metals basis, shots, Premion® 0.8-6 mm (0.03-0.2 in)
Zlato
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-57-5
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Mw: 196.97 Teplota varu: 2800 Teplota tavenia: 1063 Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |