Zlato ≥99.995% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10969.G5
10969.G9
10969.H4
10969.G5EA
242.28
EUR
10969.G5
10969.G9
10969.H4
Zlato ≥99.995% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Zlato
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈0.04g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Teplota varu: 2800 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1063 °C Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |