Zlato 99,998 Metals basis, wire, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10967.BU
10967.BY
10967.CC
10967.BUEA
157.02
EUR
10967.BU
10967.BY
10967.CC
Zlato 99,998 Metals basis, wire, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Zlato
Purity: 99.998%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈0.95g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Mw: 196.97 Teplota varu: 2800 Teplota tavenia: 1063 Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |