Tlačiť
Zlato 99,9985 Metals basis, wire, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10964.BQ 10964.BU
10964.BQEA 1193.27 EUR
10964.BQ 10964.BU
Zlato 99,9985 Metals basis, wire, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Zlato
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈60.6g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Mw: 196.97
Teplota varu: 2800
Teplota tavenia: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526