Zlato 99,9 Metals basis, wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00725.G1
00725.G5
00725.G1EA
374.12
EUR
00725.G1
00725.G5
Zlato 99,9 Metals basis, wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Zlato
Purity: 99.9%
Physical Form: ≈0.95g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Mw: 196.97 Teplota varu: 2800 Teplota tavenia: 1063 Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |